Z677469
Camatril™ Velours nitrile flock lined gloves
size XL
Szinonimák:
reusable glove
About This Item
Javasolt termékek
material
green gloves
green nitrile
méret
XL
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
reusable
standard type EN 374 (cat. III)
standard type EN 388 (cat. III)
kiszerelés
package of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
KCL 730 - 10
KCL 730
H × vastagság
300 mm × 0.4 mm
Általános leírás
Good flexibility, anatomical design and excellent fit ensure a good sense of touch. The flock lining offers additional wearing comfort.
- Ergonomic fit ensures good sensitivity
- Roughened palm for excellent grip when wet
- High mechanical resistance
- Cotton flock lining improves comfort
- Free from allergenic substances such as thiurames, benzothiazoles and thiourea
- CE compliant
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)