Z671703
Rare earth extra power stir bar set, Cylindrical
14 stir bars total
Javasolt termékek
material
PTFE-coated
cylindrical
kiszerelés
pack of 14 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 001.3036.RE
Általános leírás
set contents:-
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
2 each of 8x3, 12x4.5, 20x6, 25x6, 30x6 & 40x8
1 of 50x8 & 60x10
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)