Fontos dokumentumok
Z655031
Carbolite® tube furnace work tube
IAP, I.D. × O.D. × L 25 mm × 32 mm × 600 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.24
gyártó/kereskedő neve
Carbolite IAP 25mm id X 32mm od X 600mm long
belső átmérő × külső átmérő × H
25 mm × 32 mm × 600 mm
Általános leírás
  • IAP (impervious aluminous porcelain)
  • Open both ends
Jogi információk
Carbolite is a registered trademark of Carbolite Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)