Fontos dokumentumok
Z530964
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 200 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
Teljes Ma
200 mm
Általános leírás
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)