Fontos dokumentumok
Z647268
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
graduations 0.2 mL
hangerőmérési tartomány
10 mL
H
140 mm
Általános leírás
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Robust hexagonal foot
  • White enamel graduations
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)