Fontos dokumentumok
SYNF710010YH
Synthware glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Szinonimák:
Synthware F710010YH
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass 3.3
round base
Jellemzők
class A
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Kemtech F710010YH
kapacitás
10 mL
Általános leírás
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
Alkalmazás
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
Tulajdonságok és előnyök
Organic Chemistry
Jogi információk
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)