Merck
Z647225
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class A
volume 1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
graduations 10.0 mL
hangerőmérési tartomány
1,000 mL, accuracy: 5.0 mL
H
470 mm
Általános leírás
  • Complies to DIN EN ISO 4788
  • Conformity ′H′ certified
  • Calibrated to Class A tolerances
  • Batch coded for traceability
  • Graduations in white enamel
  • Robust hexagonal foot
Egyéb megjegyzések
The symbol H shows that the cylinder has been manufactured by Bibby Sterilin Limited, under close quality control procedures according to Eichordnung, the German Federal Weights and Measures Regulations.
Jogi információk
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)