Fontos dokumentumok
Z615641
Julabo® bath carrier trays for SW22/SW23
to fit 5 Erlenmeyer flasks 1000 cc
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.77
gyártó/kereskedő neve
Julabo 8970366
Julabo
Általános leírás
Erlenmeyer flasks can be positioned in the shaking water bath using the stainless steel tray. A maximum of 5 Erlenmeyer flasks with 1000 ml capacity fit on a standard tray.
Jogi információk
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)