Fontos dokumentumok
Z303186
Quickfit® Liebig condenser
L 250 mm, joint: ST/NS 19/26
Szinonimák:
C1/12/25/SC
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS19/26
gyártó/kereskedő neve
Quickfit C1/12/25/SC
elérhetőség
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Hosszúság
250 mm
külső felület
130 cm2
Általános leírás
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)