Fontos dokumentumok
Z609765
Bohlender PTFE tubing
I.D. × O.D. 2.0 mm × 4.0 mm, L 10 m
About This Item
UNSPSC kód:
41105108
NACRES:
NB.51
kiszerelés
pkg of 10 m
gyártó/kereskedő neve
Bohlender
elérhetőség
not available in USA and Canada
belső átmérő × külső átmérő
2.0 mm × 4.0 mm
Hosszúság
10 m
falméret
1.0 mm
Jogi információk
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2