Fontos dokumentumok
Z568945
Sigma-Aldrich
Aldrich® Liebig condenser with cup
Overall H 140 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
Teljes Ma
140 mm
Általános leírás
Condensate cup catches water that forms on the outer surface of the condenser during use and eliminates puddling on reactor and equipment. Tubing connects to cup′s hose barb to drain away water automatically.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)