Fontos dokumentumok
Z560510
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 250 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 200 mL
About This Item
UNSPSC kód:
23151816
NACRES:
NB.51
material
PTFE stopcock
Csatlakozó
top joint: threaded29/32
grade
for chromatography
technika/technikák
HPLC: suitable
oszlop külső átmérő × hatékony H
25 mm × 584 mm
oszlop térfogat
200 mL
tározótérfogat
250 mL
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)