Fontos dokumentumok
Z549436
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum trap
Inlet, 90° bend, O.D. × H 25 mm × 150 mm
Szinonimák:
bubblers
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
külső átmérő × Ma
25 mm × 150 mm
bemenet külső átmérő
13 mm
Általános leírás
The top inlet tube is available in either a straight version or with a 90° angled bend. Simple one piece design allows for the removal of vapors. Useful for trapping diazomethane/ether vapors.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)