Fontos dokumentumok
Z547115
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 70-100 μm
Szinonimák:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
lemezátmérő
40 mm
tölcsérkapacitás
60 mL
szárátmérő
12 mm
pórusméret
70-100 μm porosity
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)