Fontos dokumentumok
Z547042
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm
Szinonimák:
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
eCl@ss:
32119214
NACRES:
NB.43
material
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
lemezátmérő
30 mm
tölcsérkapacitás
30 mL
szárátmérő
10 mm
pórusméret
10-20 μm porosity
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)