Fontos dokumentumok
Z516201
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 29/32 (2), thermometer joint: ST/NS 10/30
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
kondenzátor H
300 mm
merítési mélység
75 mm
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)