Fontos dokumentumok
Z512907
Sigma-Aldrich
Serrated silicone rubber septa
bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.35
material
rubber septa (silicone)
translucent septa
használat
ST/NS: 24/40
Jellemzők
fits neck I.D. 20.5 mm
kiszerelés
pack of 50 ea
alj külső átmérő
23 mm
Related Categories
Általános leírás
Translucent silicone rubber septa:
• Contain no pigments, waxes, or molding agents
• Good for high heat applications (200°C continuous or 400°C intermittent)
• Autoclavable for sterile applications
• Excellent resistance to deterioration due to sunlight and ozone
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)