Vissza
Serrated silicone rubber septa
Products
Termékkategória
septa (7)
Márka
Sigma-Aldrich (7)
Külső átmérő (mm)
Szín
Csomagméret
Termékek szűrése
Showing 1-7 of 7
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z512850
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 14.5 mm, fits neck I.D., 12.5 mm, ST/NS: 14/20
Több
Árazás megtekintése
Z512826
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 10 mm, fits neck I.D., 8.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512869
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 16.5 mm, fits neck I.D., 14.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512842
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 13 mm, fits neck I.D., 11.0 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512818
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 8.5 mm, fits neck I.D., 6.5 mm
Több
Árazás megtekintése
Z512907
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 23 mm, fits neck I.D., 20.5 mm, ST/NS: 24/40
Több
Árazás megtekintése
Z512885
Serrated silicone rubber septa,
bottom O.D. 19.5 mm, fits neck I.D., 17.5 mm, ST/NS: 19/22