Fontos dokumentumok
Z507121
Supelco
Michel-Miller column plug
Front seal, PTFE, thread size 80 mm
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.52
material
PTFE
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 584660
technika/technikák
LPLC: suitable
menetméret
80 mm
Általános leírás
Solid plug for use as stopper with Ace-Threds. Seals M-M column ends, Plugs with #50 Ace-Thred fit Ace large columns.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)