Fontos dokumentumok
Z403067
Büchi® receiving flask
capacity 1,000 mL, plastic-coated glass
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Javasolt termékek
Anyagok
plastic-coated glass
round bottom
single-neck
Csatlakozó
joint SJ35/20
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Büchi 20728
kapacitás
1,000 mL
Related Categories
Általános leírás
These fit all Rotavapor models.
Jogi információk
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)