Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z342254
Schott® NMR sample tubes
economic
Szinonimák:
231700117, NMR tubes
About This Item
UNSPSC kód:
41121705
NACRES:
SB.32
Anyagok
colorless tube
Jellemzők
neck thread push fit
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 231700117
Schott
elérhetőség
not available in USA and Canada
Paraméterek
300 MHz frequency
H × külső átmérő
178 mm × 5 mm
hajlás
0.07 mm
cső átmérő
5 mm
falvastagság
0.75 mm
Általános leírás
  • Schott® NMR sample tubes are made of borosilicate glass 3.3.
  • The tubes are optimized for fast and accurate test results.
  • Ideal for use in fully automatic sample changers and high throughput.
  • Features a constant diameter, uniform wall thickness, and excellent straightness for precise output.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Schott is a registered trademark of Schott AG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)