Fontos dokumentumok
Z308722
Quickfit® conical flasks
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/23
Szinonimák:
FE100/1
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
conical flask
flat bottom
Csatlakozó
joint: ST/NS14/23
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
without cap
kiszerelés
case of 5
gyártó/kereskedő neve
Quickfit FE100/1
elérhetőség
not available in USA and Canada
kapacitás
100 mL
Általános leírás
With ground-glass socket for general use. Not suitable for vacuum use.
Tulajdonságok és előnyök
• Complies to ISO 4797 and the dimensional requirements of ISO 1773• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Fired-on, highly durable white markings• Note: The 5ml and 150ml capacity flasks are supplementary to the ISO standards
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)