Fontos dokumentumok
Z278440
Ace replacement septa
thickness × O.D. 3 mm × 20 mm, fits 14/10 cap
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
Jellemzők
fits 14/10 cap
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass 8787-42
vastagság × külső átmérő
3 mm × 20 mm
Általános leírás
Septa are PTFE-faced silicone rubber.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)