Fontos dokumentumok
Z277975
Dual scale pocket bi-metal thermometer
temperature −40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
UNSPSC kód:
41112303
NACRES:
NB.79
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
HB Instruments 9/2120
hőmérséklet-mérési tartomány
−40-70 °C, accuracy: 2 °F/C
Általános leírás
  • 1 3/8 in. dial
  • °C/°F scales
  • 5 in. stem
  • SS construction
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)