Fontos dokumentumok
Z275794
Sigma-Aldrich
Nalgene® pipette baskets
size D, max. pipette length 400 mm 16 in.
Szinonimák:
pipette cleaning basket, pipette holder
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.01
material
high-density polyethylene
méret
D
Jellemzők
Holds 400 mm pipettes
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Nalgene DS5241-0040
elérhetőség
not available in EU
kosár külső átmérő
133 mm
Általános leírás
Rugged HDPE baskets cushion pipettes. Baskets have a perforated screen in base for complete drainage and a handle for safely moving from container to container.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)