Fontos dokumentumok
Z503673
Sigma-Aldrich
Scienceware® rotary pipette stand
holds up to 94 pipettes and swivels for easy access
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F18957-0000
Általános leírás
PP and PVC rack holds up to 94 pipettes and swivels for easy access. Base has raised lip to retain draining liquid. Unit stands 48 cm high when assembled, and the rotating disk diameter is 18 cm.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)