Merck
Összes fotó(4)
Fontos dokumentumok
Z246441
Nickel crucible
High form, capacity 20 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122200
NACRES:
NB.43
kapacitás
20 mL
átmérő × Ma
38 mm × 35 mm
vastagság
0.021 in.
Általános leírás
High resistance to dilute alkalis at low cost. Used for sodium peroxide fusions in the analysis of zirconium. Also used in analyses for niobium, tantalum, or low levels of phosphorus. Order covers separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)