Fontos dokumentumok
Z242721
Sigma-Aldrich
Aldrich® cuvette washer
Szinonimák:
cuvette cleaning
About This Item
UNSPSC kód:
12000000
NACRES:
SB.32
technika/technikák
UV/Vis spectroscopy: suitable
Általános leírás
High-capacity, 100 mL solvent reservoir allows less frequent filling. Rubber cushion seals cuvette to washer and prevents chipping. Borosilicate glass with vacuum inlet and 24/40 bottom joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)