Fontos dokumentumok
Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
NACRES:
NB.72
gyártó/kereskedő neve
Cowie
Hosszúság
550 mm
lapátátmérő
140 mm
tengely átmérő
9.5 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)