Fontos dokumentumok
Z214450
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 1000 mL, top joint: ST/NS 45/50, frit diam. 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.51
Anyagok
borosilicate glass
flask
single-neck
Csatlakozó
joint: ST/NS top45/50
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
closure type Standard Taper Joint
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
lombikkapacitás
1000 mL
fritt átmérő
65 mm
tömlővég méret
8 mm
Általános leírás
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)