Vissza
Rectangular TLC developing tanks, complete
Products
Termékkategória
tanks (6)
Márka
Supelco (6)
Hosszúság (cm)
Technika
Termékek szűrése
Showing 1-6 of 6
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
Z126195
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 27.0 cm × 26.5 cm × 7.0 cm
Több
Árazás megtekintése
Z146226
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 12.1 cm × 10.8 cm × 8.3 cm
Több
Árazás megtekintése
Z204188
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 17.5 cm × 11.0 cm × 6.2 cm
Több
Árazás megtekintése
Z204153
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 8.2 cm
Több
Árazás megtekintése
Z204226
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 7.5 cm × 15.5 cm × 8.0 cm
Több
Árazás megtekintése
Z204161
Rectangular TLC developing tanks, complete,
L × H × W 17.5 cm × 16.0 cm × 6.2 cm