Z190357
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.35
Javasolt termékek
pálca átmérő × H
5/8 in. × 29 in. , SS
Általános leírás
Heavy steel base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Includes metal base and rod.
Includes metal base and rod.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)