Fontos dokumentumok
Z509507
Support stand with rod
base size 6 in. × 9 in., Heavy duty
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.35
alapméret
6 in. × 9 in.
pálca átmérő × H
1/2 in. × 24 in.
Általános leírás
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)