Fontos dokumentumok
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Lightnin 829453
pálca átmérő × H
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
súly
14 lb
Általános leírás
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Jogi információk
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)