Fontos dokumentumok
Z187305
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 8, port size 8 in.
About This Item
UNSPSC kód:
46181504
NACRES:
NB.35
material
neoprene
méret
8
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
latex free
powder-free
reusable
kiszerelés
pkg of 1 pair
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
parameter
3000 psi tensile strength (approx)
H × vastagság
27 in. × 0.015 in.
portméret
8 in.
szín
black
Általános leírás
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)