Fontos dokumentumok
PL800GB-8
Plas-Labs butyl glove box gloves
for 1 piece glove set, size 8 (for 8 in. ports)
About This Item
UNSPSC kód:
42132201
NACRES:
NB.35
méret
8 (for 8 in. ports)
Általános leírás
Plas-Labs black butyl rubber gloves for highest impermeability to water vapor, gases, and toxic fluids
Note: Order sleeves, gloves, and glove over sleeve connectors separately.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)