Fontos dokumentumok
Z148016
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 250 mL, PTFE stopcock
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Csatlakozó
joint ST/NS24/40 threaded
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
kapacitás
250 mL
Általános leírás
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Kapcsolódás
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)