Fontos dokumentumok
Z143952
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 6 mm
Szinonimák:
borosilicate beads
About This Item
UNSPSC kód:
41102422
NACRES:
NB.43
material
borosilicate
kiszerelés
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Átmérő
6 mm
Related Categories
Általános leírás
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)