Fontos dokumentumok
Z137561
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41104812
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
leírás
Quantity: ~590/lb.
H × külső átmérő × vastagság
6 mm × 6 mm × 1 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)