Fontos dokumentumok
Z135674
Sigma-Aldrich
Polypropylene-coated support stand
With end rod
About This Item
UNSPSC kód:
41122800
NACRES:
NB.35
alapméret
8 in. × 12 in.
pálca átmérő
1/2 in.
Általános leírás
No exposed metal parts. For use under severe corrosive conditions. Base is weighted. Rod screws into base with deep thread and tightening knob.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)