Fontos dokumentumok
Z127841
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
capacity 4 L, overall capacity 4 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
PTFE stopcock
Csatlakozó
joint: ST/NS45/40
kapacitás
4 L
Related Categories
Jogi információk
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)