Fontos dokumentumok
Z118508
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 100 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS24/40
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F14681-0000
szár H
 mm
szár külső átmérő
 mm
felső belső átmérő
100 mm
Általános leírás
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)