Merck
Z117145
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 22, L 10 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
leírás
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cadence Science
Hosszúság
10 in.
mérőeszköz
22
Általános leírás
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)