Z114154
Wheaton open-top seals
size 11 mm, PTFE/red rubber septum
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE/red rubber septum
Jellemzők
closure type crimp seal
méret
11 mm
szerelvény
closure for 11 mm crimp top vial
Általános leírás
With PTFE-faced septum.
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)