Fontos dokumentumok
WHAWB120462
EasiCollect (50)
device for collection of buccal DNA samples, pkg of pack of 50 devices
Szinonimák:
Whatman FTA
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.22
Jellemzők
Included: A removable 2 × 2 in. (5 × 5 cm) indicating FTA card.
gyártó/kereskedő neve
Qiagen WB120462
kiszerelés
pkg of pack of 50 devices
Általános leírás
EasiCollect device simplifies buccal cell collection and transportation. The design has been engineered for maximal cell collection and uniform sample application to FTA Cards to overcome individual differences. The pressure clips molded into the EasiCollect device ensure a uniform and constant pressure for reproducible transfer of cells to the FTA Card.
Tulajdonságok és előnyök
50 buccal sample collection devices for simplified sample uptake and transportation.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.