Fontos dokumentumok
WHA10401731
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 25 EA, 25 ea, 142 mm diam
Szinonimák:
Z697354, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
About This Item
UNSPSC kód:
40161507
NACRES:
NB.24
pórusméret:
0.2 μm
Átmérő:
142 mm
sterilitás:
non-sterile
kiszerelés:
pkg of 25 ea
Terméknév
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, pore size 0.2 μm, diam. 142 mm
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 25 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10401731
Whatman Article No. 28415048 (US reference)
Átmérő
142 mm
pórusméret
0.2 μm
Tulajdonságok és előnyök
  • Plain and gridded options for ease of colony and cell counting methods
  • Supports visual enumeration of bacteria
  • Appropriate for bacterial culturing, including E. coli culturing
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure results in high flow rates when used for filtering
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)