Fontos dokumentumok
WHA69922504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene matrix, pore size 0.45 μm, non-sterile, pack of 150 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polypropylene housing
polypropylene matrix
polypropylene membrane (polypropylene pre-filter)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Polypropylene prefilter
kiszerelés
pack of 150 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6992-2504
parameter
75 psi pressure
Átmérő
25 mm
szűrési terület
4.6 cm2
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female Luer inlet
Tulajdonságok és előnyök
  • Incorporates a two-layer polypropylene prefilter stack rather than a multi-layer glass fiber stack to minimize levels of ion extractables
  • Extremely low protein binding syringe filter
  • High loading volume for filtration of challenging samples
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)