Fontos dokumentumok
WHA69782504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene membrane
Szinonimák:
Whatman filter, Z338419, syringe filter, syringe filters
About This Item
UNSPSC kód:
41104922
NACRES:
NB.24
material
polypropylene housing
polypropylene membrane
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
Polypropylene prefilter
kiszerelés
pack of 150 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
Átmérő
25 mm
térfogat
≤25 mL
pórusméret
0.45 μm
szerelvény
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Alkalmasság
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
Egyéb megjegyzések
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Jogi információk
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)