WHA10400214
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 50 mm diam
Szinonimák:
Whatman filter, Z696994, cellulose membrane, membrane filter
About This Item
Javasolt termékek
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 50 mm, pack of 100 ea
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10400214
Whatman Article No. 28414936 (US reference)
Átmérő
50 mm
pórusméret
5 μm
Tulajdonságok és előnyök
- Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
- Low levels of extractables to ensure sample integrity.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)