WHA10370002
Whatman® glass microfiber grade GF 6 filter discs <1. μm pore size
white, inorganic binder, water and wastewater testing, 200 ea, 50 mm diam
Szinonimák:
Z696641, fiber filters, filter papers, glass filter
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Whatman® glass microfiber filters with inorganic binder, Grade GF 6, diam. 50 mm
material
circles
glass membrane (with inorganic binder)
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pkg of 200 ea
gyártó/kereskedő neve
Whatman 10370002
Whatman Article No. 28414743 (US reference)
Átmérő
50 mm
pórusméret
<1.0 μm
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Sub micron filter retention efficiency to capture extremely small particles
- Inorganic binder for increased strength
- Temperature-resistant up to 500°C
- Can be used as a pre-filter for dense samples
- Frequently used in waste water analysis
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)